Kluczowe dokumenty
SML1381
PIK-294
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((4-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-5-methyl-3-o-tolylquinazolin-4(3H)-one, 2-[[4-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]methyl]-5-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, PIK294
Wybierz wielkość
411,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
411,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=C2C(N(CC(N3C4=C(C)C=CC=C4)=NC5=C(C(C)=CC=C5)C3=O)N=C2C6=CC(O)=CC=C6)=NC=N1
InChI
1S/C28H23N7O2/c1-16-7-3-4-12-21(16)35-22(32-20-11-5-8-17(2)23(20)28(35)37)14-34-27-24(26(29)30-15-31-27)25(33-34)18-9-6-10-19(36)13-18/h3-13,15,36H,14H2,1-2H3,(H2,29,30,31)
Klucz InChI
WFSLJOPRIJSOJR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)