Przejdź do
SML1224
Torin2
≥98% (HPLC), mTOR inhibitor, powder
Synonim(y):
9-(6-Amino-3-pyridinyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzo[h]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
2150,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H15F3N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Torin2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)[n]2c3c4c(ncc3cc[c]2=O)ccc(c4)c5cnc(cc5)N
InChI
1S/C24H15F3N4O/c25-24(26,27)17-2-1-3-18(11-17)31-22(32)9-6-16-13-29-20-7-4-14(10-19(20)23(16)31)15-5-8-21(28)30-12-15/h1-13H,(H2,28,30)
InChI key
GUXXEUUYCAYESJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Torin2 has been used:
  • to examine its effect on LC3B-II levels in BORCS5- KO cells
  • to determine its potent activity (IC50 less than 1 μM) against A2780-cis ovarian cancer cells
  • in western blot analysis
Biochem/physiol Actions
Torin2 is a highly potent and selective ATP-competitive mTOR inhibitor.
Torin2 is a highly potent and selective ATP-competitive mTOR inhibitor. Torin2 has an IC50 of 0.25 nM and 800-fold greater selectivity for mTOR than PI3K.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475992475991SML0287
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
yellow
color
yellow-white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)