Merck
SML1191
Sigma-Aldrich
CX516
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Piperidinyl-6-quinoxalinyl-methanone, 6-(Piperidin-1-ylcarbonyl)quinoxaline, BDP-12;, CX-516
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
H2O: 5 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
Klucz InChI
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CX516 is a positive allosteric modulator at AMPA receptor that inhibits the deactivation of AMPA receptors. CX-516 is a nootropic and ampakine agent.
Inne uwagi
Air sensitive
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3