Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 704,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
6 x 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8200,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 980,00 zł |
6 x 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
drug control
USDEA Schedule IV
impurities
chlor alcoholate, complies, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents Toluene, Chloroform, Benzene, complies, ≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤0.1% non-volatile matter
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
pH
2.8-5.5 (20 °C, 10%)
mp
57 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (T) | assay 99.9% | assay ≥98% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| mp 57 °C (lit.) | mp 57 °C (lit.) | mp - | mp 57 °C (lit.) |
| ign. residue ≤0.1% (as SO4) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| drug control USDEA Schedule IV | drug control - | drug control - | drug control USDEA Schedule IV |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloral hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Handelt es sich bei dem Artikel 15307 Chloral Hydrat um API-Ware?
1 answer-
Unfortunately, this product is not suitable for use as an API. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals. Currently, all available chloral hydrate products are intended for research use only.