Merck
SML1161
Sigma-Aldrich
Ki11502
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ki 11502, N-[[[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]amino]thioxomethyl]-2-methyl-benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C(NC(C1=C(C)C=CC=C1)=O)NC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
Klucz InChI
ZXGIBSBJQLLUEE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Ki11502 is a potent, ATP-competitive multikinase inhibitor that is selective for PDGF receptor. Ki11502 inhibits malignant hematopoietic cells proliferation and induces their apoptosis. Ki11502 is effective against colorectal cancer SW480 cell line.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3