Przejdź do
SML2077
Aliskiren hemifumarate
≥95% (HPLC), Renin inhibitor, powder
Synonim(y):
(2S,4S,5S,7S)-N-(2-Carbamoyl-2-methylpropyl)-5-amino-4-hydroxy-2,7diisopropyl-8-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-octanamide hemifumarate, CGP-60536, CGP60536B, Rasilez, SPP-100
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
778,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H53N3O6 · 0.5 C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.79
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
778,60 zł
Cena katalogowa916,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aliskiren hemifumarate, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(NCC(C)(C)C(N)=O)=O)CC1=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O
InChI
1S/2C30H53N3O6.C4H4O4/c2*1-19(2)22(14-21-10-11-26(38-8)27(15-21)39-13-9-12-37-7)16-24(31)25(34)17-23(20(3)4)28(35)33-18-30(5,6)29(32)36;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*10-11,15,19-20,22-25,34H,9,12-14,16-18,31H2,1-8H3,(H2,32,36)(H,33,35);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/t2*22-,23-,24-,25-;/m00./s1
InChI key
KLRSDBSKUSSCGU-KRQUFFFQSA-N
Biochem/physiol Actions
Aliskiren is a potent nonpeptide direct renin inhibitor with an IC50 value of 0.6 nM. It has antihypertensive activity, decreasing plasma renin activity and inhibiting the conversion of angiotensinogen to Angiotensin I by binding to the S3 sub-pocket of renin.
Direct renin inhibitor; anti-hypertensive
Aliskiren hemifumarate (ALS) has been used to treat hypertension, alone or with other antihypertensive medications. It is suitable for oral administration. ALS regulates baseline systolic and diastolic blood pressure by blocking the catalytic activity of renin system at its rate-limiting step.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2362SML2762SML2112
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)