Przejdź do
SML2967
Gp91ds-tat, scrambled trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Cys-Leu-Arg-Ile-Thr-Arg-Gln-Ser-Arg-NH2 trifluoroacetate, Gp91 ds-tat, scrambled trifluoroacetate, NADPH oxidase 2 docking sequence-tat trifluoroacetate, NOX2 ds-tat, scrambled trifluoroacetate, NOX2ds-tat, scrambled trifluoroacetate, RKKRRQRRR-CLRITRQSR-NH2 trifluoroacetate, scrambled Gp91phox docking sequence-tat trifluoroacetate, scrambled NOX2 docking sequence-tat trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C98H190N50O22S · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
2452.94 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat). The control peptide is composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (aa49-57) N-terminal to a scrambled sequence of murine gp91phox (NOX2) aa86-94.
Scrambled inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2988R3905SML1471
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (reversed phase HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
film
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to know the procedure of your product (drug code: SML2967) and other drugs
    1 answer
    1. Unfortunately, a protocol is not made readily available for this product. However, it may be helpful to review the publications located under the 'PEER REVIEWED PAPERS' section of the Product Detail Page. Please see the links below to review the listed citations:
      https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/hh1701.096037
      https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027039