Kluczowe dokumenty
SML0905
Sigma-Aldrich
Dimethylenastron
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3,4,6,7,8-Hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7,7-dimethyl-2-thioxo-5(1H)-quinazolinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.39
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
Klucz InChI
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Dimetylenastron jest specyficznym, odwracalnym inhibitorem mitotycznej kinezyny Eg5.
Dimetylenastron jest specyficznym, odwracalnym inhibitorem mitotycznej kinezyny Eg5. Dimethylenastron hamuje tworzenie wrzeciona dwubiegunowego oraz hamuje proliferację, migrację i inwazję kilku linii komórkowych raka trzustki w testach komórkowych.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad apoptozą. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do badań nad apoptozą. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Don-Marc Franchini et al.
Cell reports, 26(1), 94-107 (2019-01-04)
Despite the clinical success of blocking inhibitory immune checkpoint receptors such as programmed cell death-1 (PD-1) in cancer, the mechanisms controlling the expression of these receptors have not been fully elucidated. Here, we identify a post-transcriptional mechanism regulating PD-1 expression
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.