Kluczowe dokumenty
SML0619
Sigma-Aldrich
KG-548
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]tetrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4F6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.15
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Klucz InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
KG-548 jest inhibitorem kompleksu czynnika transkrypcyjnego sygnalizującego niedotlenienie. Czynnik indukowany hipoksją (HIF) jest heterodimerem dwóch podjednostek bHLH-PAS (basic Helix Loop Helix - Per-ARNT-Sim), w tym paralogu HIF-α (HIF-1α, -2α, -3α) i jądrowego translokatora receptora węglowodorów arylowych (ARNT, znanego również jako HIF-β). KG-548 selektywnie wiąże się w domenie PAS podjednostki ARNT aktywatora HIF, który rekrutuje koaktywator TACC3 (Transforming Acidic Coiled Coil Containing Protein 3), konkurując z TACC3 o wiązanie z domeną PAS-B ARNT, a tym samym działając jako czynnik zakłócający ARNT/TACC3.
KG-548 jest inhibitorem kompleksu czynników transkrypcyjnych sygnalizujących niedotlenienie.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)