Merck
P2604
Sigma-Aldrich
Pentachlorophenol
97%
Synonim(y):
1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol
About This Item
Wzór liniowy:
C6Cl5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
Beilstein:
1285380
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
powder or chunks
Próba:
97%
gęstość pary
9.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 211.2 °C)
Próba
97%
Formularz
powder or chunks
bp
310 °C (lit.)
mp
165-180 °C (lit.)
gęstość
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Klucz InChI
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Weiwei Zheng et al.
Environment international, 42, 105-116 (2011-05-24)
Pentachlorophenol (PCP) has been widely used for killing snails in areas of China where schistosomiasis is epidemic. With the re-emergence of schistosomiasis, the warranted production and consumption of PCP has inevitably resulted in persistent environmental contamination by it and its
Min Yang et al.
Journal of hazardous materials, 237-238, 63-70 (2012-09-12)
In this study, an imprinted silica matrix of pentachlorophenol (PCP) co-loaded with Fe(3)O(4) nanoparticles and ZnS:Mn(2+) quantum dots (QDs) was fabricated. The introduction of Fe(3)O(4) nanoparticles to the imprinted matrix provided an easy way to separate PCP under an external
J P Seiler
Mutation research, 257(1), 27-47 (1991-01-01)
Pentachlorophenol (PCP) is a substance whose widespread use, mainly in wood protection and pulp and paper mills, has led to a substantial environmental contamination. This in turn accounts for a significant exposure of the general human population, with rather high
Paola Di Leo et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 303-310 (2012-12-29)
The existence of a lot of worldwide pentachlorophenol-contaminated sites has induced scientists to concentrate their effort in finding ways to degrade it. Therefore, an effective tool to decompose it from soil mixtures is needed. In this work the efficiency of
P L Williams
American Industrial Hygiene Association journal, 43(11), 799-810 (1982-11-01)
Pentachlorophenol (PCP) is used primarily as a wood preservative. It can be absorbed into the body by all the routes of occupational exposure. It causes local irritation to the eyes and nose, as well as systemic effects that result from