Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł 1266,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1266,50 zł
Cena katalogowa1490,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(CCC)C(=O)NO
InChI
1S/C8H17NO2/c1-3-5-7(6-4-2)8(10)9-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
ROJGIRXXBBBMPL-UHFFFAOYSA-N
Application
VAHA may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Hydroxamic acid derivatives of valproic acid exhibit anticonvulsant activity with no teratogenic activity in mouse neural tube defect model.[1] It is effective in the treatment of bipolar disorders.[2]
VAHA (Valproyl hydroxamic acid) is an HDAC inhibitor with less activity than valproic acid against Class I enzymes but much greater Class II activity
VAHA is an HDAC inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥25 mg/mL | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility H2O: ~50 mg/mL | solubility DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?