Merck
SML0260
Sigma-Aldrich
ST1936
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CCc1c(C)[nH]c2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C13H17ClN2/c1-9-11(6-7-16(2)3)12-8-10(14)4-5-13(12)15-9/h4-5,8,15H,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
KSYMELKKLOFABL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
ST1936 is a high affinity 5-HT6-specific agonist (Ki = 13 nM). The IC50 for competition of LSD from 5-HT6 expressed in HEK cells is 40 nM, and the EC50 for stimulating cAMP production is 16 nM.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Srijit Das et al.
eLife, 9 (2020-04-24)
Germ cells are vulnerable to stress. Therefore, how organisms protect their future progeny from damage in a fluctuating environment is a fundamental question in biology. We show that in Caenorhabditis elegans, serotonin released by maternal neurons during stress ensures the
Produkty
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.