Przejdź do
SML3678
ML-SI3
≥98% (HPLC), TRPML1/2 channel inhibitor, powder
Synonim(y):
N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]cyclohexyl]benzenesulfonamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ML-SI3, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Four-diastereomer racemate with a cation channel TRPML1-blocking and TRPML2-activating activity, while exhibiting much weaker TRPML3 potency
ML-SI3 is a 4-diastereomer racemate (2 cis and 2 trans isomers) with a cation channel TRPML1-blocking (IC50 = 3.1 μM/trans, 18.5 μM/cis against 5 μM ML-SA1-induced cellular calcium response) and TRPML2-activating activity (EC50 = 3.3 μM/trans, 9.4 μM/cis), while exhibiting much weaker TRPML3 potency (EC50 = 28.5 μM/trans, IC50 = 29.0 μM/cis). ML-SI3 is shown to compete against ML-SA1 for binding the same TRPML1 hydrophobic cavity. Comparing with ML-SI1 (GW405833), ML-SI3 is more potent and not agonist-dependent, effectively antagonizing against TRPML1 activation by both MK6-83 and ML-SA1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3609SML3496SML0604
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)