Key Documents
SML0023
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-((2S)-2-Azetidinylmethoxy)-5-iodo-pyridine dihydrochloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to tan
rozpuszczalność
H2O: ≥22 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.Ic1cncc(OC[C@@H]2CCN2)c1
InChI
1S/C9H11IN2O.2ClH.H2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8;;;/h3-5,8,12H,1-2,6H2;2*1H;1H2/t8-;;;/m0.../s1
Klucz InChI
DCVONLXGZUKNSI-CZDIJEQGSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3