Przejdź do
B-046
Butylone-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Butylone-D3 hydrochloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H12NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.73
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(C(CC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H15NO3.ClH/c1-3-9(13-2)12(14)8-4-5-10-11(6-8)16-7-15-10;/h4-6,9,13H,3,7H2,1-2H3;1H/i2D3;
InChI key
KCJFEZQEDOBEOT-MUTAZJQDSA-N
General description
Also known as bk-MBDB or B1, butylone is a new designer drug with significant abuse reported in the US and Europe. This new internal standard is suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B-045M-141E-091
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)