Merck
SMB00562
Sigma-Aldrich
Kipukasin H
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.36
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Postać
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N1)N(C=CC1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2OC(C3=C(C=C(C=C3OC)O)C)=O)O)CO
InChI
1S/C18H20N2O9/c1-8-5-9(22)6-10(27-2)13(8)17(25)29-15-14(24)11(7-21)28-16(15)20-4-3-12(23)19-18(20)26/h3-6,11,14-16,21-22,24H,7H2,1-2H3,(H,19,23,26)/t11-,14-,15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
RARUJUZFKGDIOM-RAEVTNRLSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3