Przejdź do
SMB00147
8,15-Isopimaradiene-1,7,14,18-tetrol, 18-Carboxylic acid, 1,7,14-tri-Ac, Me ester
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38O8
Masa cząsteczkowa:
490.59
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352205
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00240SMB00197SMB00255
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)