Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)C\C(C)=C\C(O)CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O3/c1-7-20(6,23)14-19(22)13-17(5)12-18(21)11-16(4)10-8-9-15(2)3/h7,9,11,13,18-19,21-23H,1,8,10,12,14H2,2-6H3/b16-11+,17-13+
InChI key
ORFNMFQBYRQSRP-IUBLYSDUSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?