Merck
SMB00563
Kipukasin D
≥90% (LC/MS-UV)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1C)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C19H22N2O9/c1-9-6-10(27-2)7-11(28-3)14(9)18(25)30-16-12(8-22)29-17(15(16)24)21-5-4-13(23)20-19(21)26/h4-7,12,15-17,22,24H,8H2,1-3H3,(H,20,23,26)/t12-,15-,16-,17-/m1/s1
InChI key
LQYPUZKOEZWGBX-BASLNEPJSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Biochem/physiol Actions
Antifungal and antibacterial activity
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)