Merck
SMB00149
Sigma-Aldrich
Quercetin 3-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3-O-glukuronid kwercetolu, 3-glukuronid kwercetyny, Glukuronid kwercetolu, Kwercyturon
Wybierz wielkość
1 MG
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1460,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
Klucz InChI
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
Opis ogólny
3-glukuronid kwercetyny jest naturalnym produktem pochodzącym ze źródła roślinnego. Kwercetyna jest ważnym flawonoidem obecnym w większości warzyw, w tym w cebuli.[1] Jest to jeden z metabolitów polifenoli, który jest zlokalizowany w mózgu.[2]
Działania biochem./fizjol.
3-glukuronid kwercetyny może zmniejszać ryzyko rozwoju demencji związanej z chorobą Alzheimera. Stwierdzono, że zapobiega on tworzeniu się peptydów β-amyloidowych (Aβ) w modelu mysim.[2] 3-glukuronid kwercetyny jest produktem metabolicznym spożywanej kwercetyny, który występuje w błonie śluzowej jelit i wątrobie. 3-glukuronid kwercetyny ma działanie przeciwutleniające i wiadomo, że ma działanie ochronne na utlenianie LDL (lipoprotein o niskiej gęstości).[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Antioxidant capacity of albumin-bound quercetin metabolites after onion consumption in humans
Murota K, et al.
The Journal of Medical Investigation, 54(3,4) (2007)
Lap Ho et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(2), 769-781 (2012-10-26)
Epidemiological and preclinical studies indicate that polyphenol intake from moderate consumption of red wines may lower the relative risk for developing Alzheimer's disease (AD) dementia. There is limited information regarding the specific biological activities and cellular and molecular mechanisms by