Merck
SMB00501
Sigma-Aldrich
Ethyl Tricosanoate
≥99% (GC)
Synonim(y):
Tricosanoic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
saturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-4-2/h3-24H2,1-2H3
Klucz InChI
URGDXLFVAIKCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trikozanian etylu jest estrem etylowym kwasu trikozanowego. Według doniesień jest to jeden ze składników estrowych odpowiedzialnych za smak szkockiej whisky.[1]
Zastosowanie
Trikozanian etylu może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w następujących badaniach:
  • Kwantyfikacja kwasów tłuszczowych w estrach etylowych oleju trzewnego kałamarnic (SVOEE) izolowanych z Illex argentinus i Ommastrephes bartrami metodą chromatografii gazowej.[2][3]
  • Zmodyfikowana procedura Folcha do ekstrakcji lipidów osocza.[4]
  • Oznaczanie estrów etylowych kwasów tłuszczowych (FAEE) w biodieslu metodą chromatografii gazowej.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert J Pawlosky et al.
Pediatric research, 60(3), 327-333 (2006-07-22)
Efficacy of (13)C-U-18:2n-6 and (2)H(5)-20:3n-6 toward synthesis of labeled-20:4n-6 was studied in newborn infants utilizing compartmental models of plasma labeled n-6 fatty acids (FA). Ten infants received oral doses of (13)C-U-18:2n-6 and (2)H(5)-20:3n-6 ethyl esters (100 and 2 mg/kg, respectively).
Fractionation of squid visceral oil ethyl esters by short-path distillation.
Liang JH and Hwang LS.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 77(7), 773-777 (2000)
Performance of whole-cells lipase derived from Mucor circinelloides as a catalyst in the ethanolysis of non-edible vegetable oils under batch and continuous run conditions.
Carvalho AKF, et al.
Industrial Crops and Products, 67, 287-294 (2015)
Charalambous G.
The Quality of foods and beverages V1: Chemistry and technology, 209-209 (2012)
Fractionation of urea-pretreated squid visceral oil ethyl esters.
Hwang LS and Liang JH.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(5), 473-476 (2001)