Merck
SMB00415
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-Man-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl α-D-Mannopyranoside
Wybierz wielkość
25 MG
2110,00 zł
2110,00 zł
Cena katalogowa4220,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O9
Masa cząsteczkowa:
350.36
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
2110,00 zł
Cena katalogowa4220,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCOCCOCCOCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)O
InChI
1S/C15H26O9/c1-2-3-20-4-5-21-6-7-22-8-9-23-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)24-15/h1,11-19H,3-10H2/t11?,12-,13+,14?,15+/m1/s1
Klucz InChI
IXCVCNLRVJBMIS-NSMDVSGXSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α-Man-PEG3-Alkyne jest glikozydem PEGylowanym.
Działania biochem./fizjol.
α-Man-PEG3-Alkyne jest glikozydem PEGylowanym. PEGylowane glikozydy są stosowane jako ligandy w chemii typu Click. Mogą być również ważne jako nośniki węglowodanów w zastosowaniach glikoterapeutycznych, nośniki leków do dostarczania w określone miejsce, wzmacniacze leków w celu zmniejszenia toksyczności i rozpuszczalności oraz wzmacniacze białek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)