Kluczowe dokumenty
SMB00408
2-Azidoethyl β-glucopyranoside
≥95%
Synonim(y):
β-D-Glc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1C(O)[C@@H](O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7+,8-/m1/s1
Klucz InChI
VGCOVRUENPCVTD-OAIINSLMSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3