Przejdź do
SMB00393
β-GalNAc-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N4O8
Masa cząsteczkowa:
378.38
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11?,12-,13+,14+/m0/s1
InChI key
FLYIOTWDNWJXHY-PNKMZZHYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-GalNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
94433G966210105031001
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥90%
description
from E. coli overproducer
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
Escherichia coli
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥90%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder or solid
form
suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)