Kluczowe dokumenty
SMB01032
Jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Ester 7-metylowy 10-cynamonoiloksyoleozydu
Wybierz wielkość
824,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
824,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
550.51
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C\c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C26H30O13/c1-35-20(29)11-16-15(9-10-36-19(28)8-7-14-5-3-2-4-6-14)25(37-13-17(16)24(33)34)39-26-23(32)22(31)21(30)18(12-27)38-26/h2-9,13,16,18,21-23,25-27,30-32H,10-12H2,1H3,(H,33,34)/b8-7+,15-9+/t16-,18+,21+,22-,23+,25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
JGHUOJAZXGSFRI-UPJNDMORSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
- Wpływa na wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe: MAPK, PI3K/Akt i NF-κB
- Reguluje ekspresję genów i syntezę białek
- Hamuje kinazy nowotworowe i indukuje apoptozę w komórkach nowotworowych
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
- Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)