Przejdź do
SMB00568
Carviolin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
1,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-8-methoxy-, 9,10-Anthracenedione
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1C2=O)O)O)C3=C2C=C(C=C3OC)CO
InChI
1S/C16H12O6/c1-22-12-3-7(6-17)2-9-14(12)16(21)13-10(15(9)20)4-8(18)5-11(13)19/h2-5,17-19H,6H2,1H3
InChI key
XNMZBRJAWRIJII-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Biochem/physiol Actions
Antibacterial activity and cytotoxicity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00541SMB00548SMB00527
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)