Merck
SMB00198
Sigma-Aldrich
Conifegrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Alkohol o-geranylo-koniferylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\CO)ccc1OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-16(2)7-5-8-17(3)12-14-23-19-11-10-18(9-6-13-21)15-20(19)22-4/h6-7,9-12,15,21H,5,8,13-14H2,1-4H3/b9-6+,17-12+
Klucz InChI
UJQXYSRVSXKEES-YIERNNEGSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Shibuya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2325-2330 (1992-09-01)
Two new phenylpropanoids, named O-geranylsinapyl alcohol (1) and O-geranylconiferyl alcohol (2), and a new acid amide, named hazeleamide (3), were isolated from the bark of Fagara rhetza (Rutaceae), an Indonesian medicinal plant from Flores Island, Indonesia. The chemical structures of