Przejdź do zawartości
SMB00246
Calceolarioside A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C23H26O11/c24-11-18-22(34-19(29)6-3-12-1-4-14(25)16(27)9-12)20(30)21(31)23(33-18)32-8-7-13-2-5-15(26)17(28)10-13/h1-6,9-10,18,20-28,30-31H,7-8,11H2/b6-3+/t18-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI key
UHIGZYLCYRQESL-VJWFJHQPSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Application
Calceolarioside A has been used in flow cytometric analysis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)