Przejdź do
75251
Corilagin
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3-c4c(O)c(O)c(O)cc4C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O2)OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5
InChI
1S/C27H22O18/c28-9-1-6(2-10(29)16(9)32)24(39)45-27-22(38)23-19(35)13(43-27)5-42-25(40)7-3-11(30)17(33)20(36)14(7)15-8(26(41)44-23)4-12(31)18(34)21(15)37/h1-4,13,19,22-23,27-38H,5H2/t13-,19-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
TUSDEZXZIZRFGC-XIGLUPEJSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Corilagin is a polyphenol, specifically a hydrolyzable tannin, found in Traditional Chinese Medicine herbal preparations. It is reported to have anti-inflammatory and anti-tumor activities.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0424PHL8039080352
Corilagin analytical standard
Supelco
75251
Corilagin
Corilagin phyproof® Reference Substance
PHL80390
Corilagin
description
analytical standard
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corilagin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)