Merck
454605
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-3(2H)-benzofuranone
98%
Wybierz wielkość
5 G
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
82-86 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Bryant, et al.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)