Merck
PHL83544
Sophoraflavanone G
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Kushenol F, Norkurarinone, Vexibinol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H](CC(=O)c3c1c(c(cc3O)O)C[C@@H](CC=C(C)C)C(=C)C)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3/t15-,23+/m1/s1
InChI key
XRYVAQQLDYTHCL-CMJOXMDJSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)