Merck
PHL89612
Cryptotanshinone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(R)-(−)-1,6,6-Trimethyl-1,2,6,7,8,9-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone C
Wybierz wielkość
10 MG
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.36
Beilstein:
5445400
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Cryptotanshinone is an antibacterial and anti-inflammatory compound originally extracted from the roots of Salvia miltiorrhiaz (danshen). Cryptotanshinone has been found to inhibit HIF activation and to inhibit macrophage migration negatively regulate the PI3K pathway. It has demonstrated activity against several strains of Staphylococcus aureus.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: szałwia
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)