Merck
PHL89189
Eleutheroside B
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(E)-4-[-3-Hydroxy-1-propenyl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Syringin, Syringoside
Wybierz wielkość
10 MG
2990,00 zł
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.37
Beilstein:
97166
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
Klucz InChI
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)