Przejdź do
M1390
3,3′-Methylene-bis(4-hydroxycoumarin)
Synonim(y):
Bishydroxycoumarin, Dicoumarol, Dicumarol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.29
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
200-632-9
MDL number:
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
290-292 °C (lit.)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
SMILES string
OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
InChI key
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Prototype of the 4-hydroxycoumarin class of anticoagulants, which act as vitamin K antagonists, preventing formation of prothrombin. There are many reports that dicumarol also inhibits NADPH:quinone oxidoreductase (NQO(1)). In one, it inhibited NQO(1) in a pancreatic cancer cell line, causing increased formation of superoxide and inhibiting cell growth.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5782C9375287897
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (titration)
Gene Information
human ... CYP2C9(1559), VKORC1(79001)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL, pyridine: 50 mg/mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)