Przejdź do
SML0034
1-EBIO
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one; 1-Ethylbenzimidazolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
1479,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-148-1
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
InChI key
CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
Application
1-EBIO was used to study the electrical activity modulated by Ca+2-activated K+ channels in rat central neurons.[1] The effect of 1-EBIO on human intermediate conductance channels was studied.[2]
Biochem/physiol Actions
1-EBIO is an activator of epithelial Ca2+-activated K+ channel also known as the intermediate-conductance Ca(2+)-activated K(+) channel (IK-1) or KCa3.1.
1-EBIO is an activator of epithelial Ca2+-activated K+ channel
1-EBIO potentiates the secretion of CFTR-mediated Cl ion secretion by activating the basolateral KCNN4 K+ channels in native human colonic tissues.[3] It stimulates the apical Cl channels and Ca+2-dependent basolateral K+ channels to stimulate fluid transport in lacrimal glands.[4]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)