SIAL0828
Sigma® centrifuge tubes
capacity 50 mL, pack of 20 × 25 ea racked, sterile
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opis
marking spot
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 17000 × g
disposable
graduated
graduations 5 ‑ 50 mL (graduation interval: 2.5mL)
opakowanie
pack of 20 × 25 ea racked
śr. zewn. × dł.
29.1 mm × 114.4 mm
pojemność
50 mL
kolor
natural
Opis ogólny
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF for PET tubes is 3,600xg
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay wykorzystuje specjalistyczne płytki i ECM do agregacji komórek i tworzenia sferoidów in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.