Kluczowe dokumenty
SHH0022
Sigma-Aldrich
Histoheme
About This Item
Kod UNSPSC:
12171500
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Opracowany, aby pomóc histologom z krwawymi próbkami, takimi jak fragmenty łożyska, biopsje szpiku kostnego, wątroby, śledziony i endometrium, które mają tendencję do twardnienia po przetworzeniu i wysychania. Po umieszczeniu w lodzie tkanki te mają tendencję do kruszenia się i łuszczenia, pozostawiając fragmenty krwi na obszarze roboczym, mikrotomie i łaźni wodnej, a także mają wysoki potencjał tworzenia obcych tkanek "pływających" na slajdach.
Histoheme to emolient na bazie amoniaku, który łagodzi te problemy i bałagan. Przycinanie do tych bloków i moczenie tkanki w Histoheme pozwala technikom na wycinanie czystych, niefragmentowanych sekcji bez zatrzymywania się między każdym blokiem, co pozwala na lepsze barwienie morfologiczne.
Metoda testowania
Procedura
1. Przyciąć bloki o grubości 10-20 mikronów.
2. Zanurzyć w niewielkich ilościach Histoheme. Po użyciu wyrzucić zużyty Histoheme, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu z innymi próbkami.
3. Umieścić blok w uchwycie mikrotomu i ponownie przyciąć w celu uzyskania skrawków o grubości 4-5 μm.
Histoheme nie ma żadnego wpływu na barwienie H&E lub barwienia immunohistochemiczne. Produkt jest całkowicie usuwany podczas procesu deparafinizacji.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)