Kluczowe dokumenty
SHC001H
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles, High Titer
Contains no shRNA insert
Synonim(y):
3355 Kontrolne cząsteczki transdukcyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Polecane produkty
linia produktu
MISSION®
stężenie
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
metody
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Komponenty
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)