Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105904
Concentration:
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s):
capture ELISA: 5 × 108 TU/mL using p24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
MISSION®
concentration
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 5 × 108 TU/mL using p24
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Powiązane kategorie
General description
Biblioteki MISSION LentiPlex Pooled Libraries łączą moc kolekcji MISSION TRC shRNA z doświadczeniem firmy Sigma w produkcji lentiwirusów, aby umożliwić badania przesiewowe RNAi obejmujące cały genom. System LentiPlex pooled zapewnia ulepszone dostarczanie i długotrwałe wyciszanie genów w nie dzielących się i pierwotnych liniach komórkowych, umożliwiając nieograniczony potencjał odkrywania. Wygodny format sprawia, że szybkie badania przesiewowe RNAi całego genomu są teraz dostępne dla każdego badacza przy minimalnych nakładach na odczynniki, czas lub sprzęt.
Biblioteka MISSION LentiPlex Human shRNA Pooled Library to obejmująca cały genom pula lentiwirusów wytwarzana przy użyciu zastrzeżonego procesu. Biblioteka składa się z ponad 75 000 konstruktów shRNA z kolekcji TRC ukierunkowanych na ponad 15 000 ludzkich genów. Każda biblioteka jest testowana pod kątem reprezentacji shRNA przed wydaniem produktu, aby zapewnić solidne pokrycie biblioteki. Biblioteka jest dostarczana w gotowym do użycia formacie lentiwirusowym w mianach co najmniej 5 x 108 TU/ml za pomocą testu p24 i jest wstępnie podzielona na dziesięć podpul po około 8000 konstruktów shRNA każda. Dostarczane są również startery do amplifikacji i sekwencjonowania w celu dalszej identyfikacji celu.
Biblioteka jest wstępnie podzielona na dziesięć podpul po około 8000 konstruktów shRNA każda. Każda biblioteka jest wystarczająca do przeprowadzenia sześciu badań przesiewowych przy 100-krotnej reprezentacji.
Odwiedź stronę sigma.com/lentiplex, aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć przykładowe dane i zastosowania.
Biblioteka MISSION LentiPlex Human shRNA Pooled Library to obejmująca cały genom pula lentiwirusów wytwarzana przy użyciu zastrzeżonego procesu. Biblioteka składa się z ponad 75 000 konstruktów shRNA z kolekcji TRC ukierunkowanych na ponad 15 000 ludzkich genów. Każda biblioteka jest testowana pod kątem reprezentacji shRNA przed wydaniem produktu, aby zapewnić solidne pokrycie biblioteki. Biblioteka jest dostarczana w gotowym do użycia formacie lentiwirusowym w mianach co najmniej 5 x 108 TU/ml za pomocą testu p24 i jest wstępnie podzielona na dziesięć podpul po około 8000 konstruktów shRNA każda. Dostarczane są również startery do amplifikacji i sekwencjonowania w celu dalszej identyfikacji celu.
Biblioteka jest wstępnie podzielona na dziesięć podpul po około 8000 konstruktów shRNA każda. Każda biblioteka jest wystarczająca do przeprowadzenia sześciu badań przesiewowych przy 100-krotnej reprezentacji.
Odwiedź stronę sigma.com/lentiplex, aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć przykładowe dane i zastosowania.
Application
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library została wykorzystana do transfekcji ludzkiej linii komórkowej gruczolakoraka okrężnicy HT29 w celu przeprowadzenia badań przesiewowych shRNA i analizy bioinformatycznej.
Other Notes
Dekonwolucja puli shRNA
Sigma′s usługa dekonwolucji pozwala łatwo zidentyfikować geny, które mają wpływ na ekran puli shRNA.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Sigma lub wyślij zapytanie na adres MISSION RNAi.
Sigma′s usługa dekonwolucji pozwala łatwo zidentyfikować geny, które mają wpływ na ekran puli shRNA.
- Sekwencjonowanie następnej generacji klonów pozwala uzyskać dokładną liczbę wystąpień poszczególnych klonów w próbce shRNA.
- Wszechstronne, powtarzalne wyniki z połączonych ekranów shRNA
- Statystycznie solidne i bogate w informacje dane
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Sigma lub wyślij zapytanie na adres MISSION RNAi.
Legal Information
LentiPlex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Rong Geng et al.
Chinese journal of cancer, 36(1), 63-63 (2017-08-02)
The mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase 1/2 (MEK1/2) inhibitor trametinib has shown promising therapeutic effects on melanoma, but its efficacy on colorectal cancer (CRC) is limited. Synthetic lethality arises with a combination of two or more separate gene mutations that causes
Davide Zecchin et al.
EMBO molecular medicine, 12(8), e11987-e11987 (2020-07-17)
Triple-negative breast cancer (TNBC) has poorer prognosis compared to other types of breast cancers due to the lack of effective therapies and markers for patient stratification. Loss of PTEN tumor suppressor gene expression is a frequent event in TNBC, resulting
Xue-Cen Wang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(14), 4567-4579 (2019-04-14)
Neoadjuvant chemoradiotherapy (neoCRT) is a standard treatment for locally advanced rectal cancer (LARC); however, resistance to chemoradiotherapy is one of the main obstacles to improving treatment outcomes. The goal of this study was to identify factors involved in the radioresistance
Ziyang Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(17), 2000593-2000593 (2020-10-01)
Colorectal cancer (CRC) has become a predominant cancer worldwide. To understand the process of carcinogenesis, a short hairpin RNA library screening is employed to search for candidate genes that promote proliferation in the CRC cell line HT29. The candidate genes
Christine Karlsson et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 650, 29-43 (2010-08-06)
Identifying the genes and pathways that regulate self-renewal and differentiation in somatic stem cells is a central goal in stem cell and cancer biology. Here, we describe a method for RNAi-based screens in primary human hematopoietic stem and progenitor cells.
Produkty
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
RNAi Consortium (TRC): Collaborative effort among academic labs and biotech/pharma institutes advancing RNA interference research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SHPH01-1SET | 04061826600740 |