Kluczowe dokumenty
SDS7
Molecular Weight Marker (M.W. 14,000-66,000)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
przydatność
suitable for SDS-PAGE
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Contains a lyophilized mixture of the seven proteins with MW from 14-66 kDa.
Rekonstytucja
The marker mixture must be reconstituted with 1.5 mL of sample buffer (S 3401).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?