Kluczowe dokumenty
SCP0187
Sigma-Aldrich
Gastrin I, Mini human
Wybierz wielkość
1 MG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C74H99N15O26S1
Masa cząsteczkowa:
1646.73
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥75%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
Zastosowanie
Gastrin is a linear polypeptide that induces the secretion of gastric acid (HCl) by parietal cells. Gastrin is found in three major forms: gastrin-34 (big gastrin); gastrin-17 (little gastrin) and gastrin-13 minigastrin.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Incretin physiology beyond glucagon-like peptide 1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptide: cholecystokinin and gastrin peptides.
Rehfeld JF.
Current Opinion in Gastroenterology, 201, 405-411 (2011)
Suzana Kovac et al.
Biochimica et biophysica acta, 1813(5), 889-895 (2011-02-16)
The peptide hormone gastrin has been identified as a major regulator of acid secretion and a potent mitogen for normal and malignant gastrointestinal cells. The importance of gastric acid in the absorption of dietary iron first became evident 50 years
Mitchell L Schubert
Current opinion in gastroenterology, 27(6), 536-542 (2011-09-08)
The review summarizes the past year's literature regarding the regulation of gastric exocrine and endocrine secretion, both basic science and clinical. Gastric acid secretion is an elaborate and dynamic process that is regulated by neural (efferent and afferent), hormonal (e.g.
Sara Calatayud et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 10(1), 8-19 (2010-04-13)
Gastrin release is affected by gastric inflammatory conditions. Antral G cells respond to inflammatory mediators by increasing gastrin secretion. Accumulating experimental evidence suggests that gastrin exerts immunomodulatory and proinflammatory effects. Gastrin could be a contributing factor to these pathologies, which
Gastrin in gastrointestinal diseases.
Daniel Fourmy et al.
Gastroenterology, 141(3), 814-818 (2011-07-20)