Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H116N18O24S1
Masa cząsteczkowa:
1649.86
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥68%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Chromogranin A (parathyroid secretory protein 1) is a precursor of the vasostatin, pancreastatin, catestatin, parastatin, chromostatin, GE-25 and WE-14. WE 14 is used to search for its as yet undefined physiological roles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥68% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?