Kluczowe dokumenty
SCP0099
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H39N6O10
Masa cząsteczkowa:
655.68
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Caspase Substrate,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)