Przejdź do
SCP0102
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonim(y):
Ac-AEVD-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N6O11
Masa cząsteczkowa:
594.57
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The modified tetrapeptide Ac-AEVD-pNA, is a chromogenic substrate for caspase-10.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0096SCP0097SCP0098
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)