Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H74N20O12
Masa cząsteczkowa:
1015.13
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PKA Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥60%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Application
cAMP-dependent protein kinase (PKA) Substrate has been used as a peptide substrate for Plasmodium cyclic guanosine monophosphate (GMP)-dependent protein kinase in enzymatic assay and inhibition assay. It has also been used as a positive control in the in vitro protein kinase A (PKA) phosphorylation assay.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the α-secretase cleavage site of β-Amyloid Precursor Protein (APP). |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized solid | form solid |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition desiccated, protect from light, OK to freeze | storage condition protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥60% | composition Peptide Content, ≥85% | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?