SCP0064
cAMP Dependent PKI Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
2210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2210,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor PKI-tide,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥67%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)