Kluczowe dokumenty
SCP0057
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P
Wybierz wielkość
500 μG
1320,00 zł
1 MG
1870,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μG
1320,00 zł
1 MG
1870,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C130H184N38O31S2
Masa cząsteczkowa:
2839.22
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥70%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
Zastosowanie
BAM-22P jest peptydem stosowanym do badania neurobiologii opioidów i ich receptorów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)