Przejdź do
OX-115
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Rat x Rat Hybridoma
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Y3
Reactivity:
Recombinant CD147 domain-0
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Rat x Rat Hybridoma
packaging
tube of 5 μg 13082229-DNA-5UG, pkg of vial of cells 13082229-1VL
ImmunoDon
Rat DA spleen
Myeloma
Y3
Reactivity
Recombinant CD147 domain-0
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Rekombinowany CD147
Application
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG2a.
Biochem/physiol Actions
Linia komórek hybrydoma OX-115 rozpoznaje alternatywnie splicingowaną domenę mysiego CD147.
Preparation Note
Posiać 5 x104 komórek/ml (5 x105 komórek/ml przy resuscytacji). Subkultura, gdy komórki osiągną 5 x105 - 1 x106 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach), 5%CO2, 37°C. 20% FBS może być użyte podczas resuscytacji.
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Other Notes
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)