Merck
07-818
Przeciwciało anty-fosfoEGFR (Tyr1086)
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1086)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
185 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-EGFR (Tyr1086)
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-EGFR (Tyr1086) w lizatach RIPA z komórek A431 stymulowanych EGF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr1086) wykrywa poziom fosfo-EGFR (Tyr1086) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje fosfo-EGFR (Tyr1086)
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Zastępuje: 04-340
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-81804053252730337