SBR00121
Amphotericin B water soluble
from semisynthetic, powder
Synonim(y):
AmB, Amphotericin
About This Item
pochodzenie biologiczne
fermentation/recombinant
semisynthetic
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
Tryb działania
cell membrane | interferes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
fungi
yeasts
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Klucz InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Animal component free
Tested for cell toxicity
Aseptically packaged
Can be 0.2µm filtered
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3